Learn More
Sampling Systems™ Échantillonneur de poudre jetable en PEHD stérile SteriWare™
BIOPHARMA
Code produit 11995437 Tous les produits Sampling Systems Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
500 mm
1000 mm
Capacité (métrique):
1 mL
5 mL
10 mL
20 mL
Conditionnement:
20 pièces
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) Capacité (métrique) Conditionnement
11995437 500 mm 20 mL 20 pièces
11965437 500 mm 1 mL 20 pièces
11925457 1000 mm 1 mL -
11925636 1000 mm 5 mL 20 pièces
11965636 1000 mm 10 mL 20 pièces
11905636 500 mm 5 mL 20 pièces
11945457 1000 mm 20 mL -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Code produit 11995437 Fournisseur Sampling Systems™ Code fournisseur 8060H520S
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    172.00€
    149.90€ / 20 pièces
    Économisez 22.10€
    12% de réduction
View all promotions
Expédition estimée: 18-01-2027
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
L’échantillonneur de poudre jetable en PEHD stérile Sampling Systems™ SteriWare™ est idéal pour prélever des échantillons représentatifs à partir de sites connus dans la poudre en vrac.
  • Assemblée et conditionnée dans une salle blanche
  • Conditionnement individuel
  • Fabriqué à partir de PEHD conforme FDA ou UE
  • Disponible stérilisé par irradiation aux rayons gamma (SAL 10-6)
  • Sans ESB/EST
  • Traçabilité complète des lots
  • Adapté à une utilisation dans les zones ATEX 0, 1 et 2
  • Le risque de contamination croisée est éliminé - le dispositif peut être utilisé directement à partir du sachet
  • Aucun nettoyage n’est nécessaire avant ou après l’échantillonnage
  • Aucune validation de nettoyage (très coûteux à configurer et à exécuter)
  • Fabriqué dans un environnement de salle blanche de classe 100,000 (vérifier les descriptions des échantillonneurs individuels)
  • Tranquillité d’esprit
  • Convient à toutes les industries (pharmaceutique, alimentaire, chimique, cosmétique, biotechnologie, etc.)
  • Adapté à une utilisation dans les zones ATEX 0, 1 et 2
  • Avantages financiers
  • Gain de temps et d’argent (nettoyer un échantillonneur réutilisable coûte plus cher que d’acheter un échantillonneur jetable)
Specifications
Matériau HDPE
Capacité (métrique) 20 mL
Stérilité Stérile
Diamètre (métrique) 21 mm
Longueur (métrique) 500 mm