Learn More
Kimtech™ Sterling™ Gants ambidextres en nitrile
Description
- Conformité assurée :
- EPI de classe III conformément à la réglementation (UE) 2016/425,
- EN ISO 374-1:2016 Protection contre les projections chimiques de type C (K),
- EN 374-4:2003 Résistance à la dégradation par des produits chimiques,
- EN ISO 374-5:2016 Protection contre les micro-organismes et les virus
- Homologués pour le contact avec les denrées alimentaires
- Fabriqué selon un procédé exclusif Sterling™ Une technologie qui allie sécurité et confort. La construction efficace et respectueuse de l’environnement minimise les déchets sans compromettre la sécurité.
- La construction en nitrile permet d’obtenir des produits plus résistants et plus fins que les gants en latex, qui offrent une protection certifiée contre un large éventail de contaminants tout en étant approuvés pour le contact alimentaire.
- Les gants sont testés anti-statiques pour protéger le porteur et l’équipement, ambidextres et gris.
- Les bouts des doigts texturés améliorent la préhension et la sensibilité tactile pour des processus plus sûrs et plus efficaces.
- Les manchettes à bord roulé renforcent les gants, ce qui réduit le risque de déchirure et augmente leur durabilité, tout en réduisant le roulement vers le bas pour faciliter l’enfilage et le retrait.
- Ne contiennent pas de latex de caoutchouc naturel, de silicone ou de poudre, ce qui réduit les risques d’irritation cutanée pour l’utilisateur.
Specifications
Specifications
| Certifications/Conformité | Produit EPI de catégorie III selon la norme CE 0120, classé par la directive 89/686/CEE du Conseil de l'Europe, testé conformément à la norme EN 420:2003 et aux normes ISO 9001 et ISO 16604, avec un NQA de 1,5 pour l’absence de petits orifices |
| Classification | EPI catégorie III |
| Accelerator Free | Oui |
| Couleur | Gris |
| Jetable | Usage unique |
| Finition externe | Lisse |
| Finger Thickness (English) | 3,9 mil |
| Finger Thickness (Metric) | 0.1 mm |
| Hand | Ambidextres |
| Latex Free | Oui |
| Show More |