Learn More
Kimtech™ Sterling™ Gants ambidextres en nitrile
Code produit 10735685
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
XS
Standard
Moyen
Grande
XL
Conditionnement:
140 pièces
150 pièces
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Conditionnement
10735685 Moyen 150 pièces
10634525 XS 150 pièces
10765495 Standard 150 pièces
10682415 Grande 150 pièces
10754175 XL 140 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 10735685 Fournisseur Kimtech™ Code fournisseur 99212
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    49.00€
    19.45€ / 150 pièces
    Économisez 29.55€
    60% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Les gants ambidextres assurent un contrôle de la contamination grâce à un nitrile innovant et doux pour la peau, adapté à une variété d'applications.
  • Conformité assurée :
    • EPI de classe III conformément à la réglementation (UE) 2016/425,
    • EN ISO 374-1:2016 Protection contre les projections chimiques de type C (K),
    • EN 374-4:2003 Résistance à la dégradation par des produits chimiques,
    • EN ISO 374-5:2016 Protection contre les micro-organismes et les virus
    • Homologués pour le contact avec les denrées alimentaires
  • Fabriqué selon un procédé exclusif Sterling™ Une technologie qui allie sécurité et confort. La construction efficace et respectueuse de l’environnement minimise les déchets sans compromettre la sécurité.
  • La construction en nitrile permet d’obtenir des produits plus résistants et plus fins que les gants en latex, qui offrent une protection certifiée contre un large éventail de contaminants tout en étant approuvés pour le contact alimentaire.
  • Les gants sont testés anti-statiques pour protéger le porteur et l’équipement, ambidextres et gris.
  • Les bouts des doigts texturés améliorent la préhension et la sensibilité tactile pour des processus plus sûrs et plus efficaces.
  • Les manchettes à bord roulé renforcent les gants, ce qui réduit le risque de déchirure et augmente leur durabilité, tout en réduisant le roulement vers le bas pour faciliter l’enfilage et le retrait.
  • Ne contiennent pas de latex de caoutchouc naturel, de silicone ou de poudre, ce qui réduit les risques d’irritation cutanée pour l’utilisateur.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité Produit EPI de catégorie III selon la norme CE 0120, classé par la directive 89/686/CEE du Conseil de l'Europe, testé conformément à la norme EN 420:2003 et aux normes ISO 9001 et ISO 16604, avec un NQA de 1,5 pour l’absence de petits orifices
Classification EPI catégorie III
Accelerator Free Oui
Applications Industrial, Laboratory
AQL 0.65
Couleur Gris
Jetable Usage unique
Finition externe Lisse
Finger Thickness (English) 3,9 mil
Finger Thickness (Metric) 0.1 mm
Hand Ambidextres
Latex Free Oui
Matériau Nitrile
Palm Thickness (English) 3,1 mil
Palm Thickness (Metric) 0.08 mm
Poudré Sans poudre
Type de produit Gant d’examen en nitrile
Dimensions Moyen
Stérilité Non stérile
Épaisseur (impériale) 3,1 mil (Menotte)
Épaisseur (métrique) 0,07 mm (Manchette)
Type de doigt Texturés
À utiliser avec (application) Sciences de la vie, laboratoires universitaires, sciences forensiques, fabrication de médicaments non stériles
Quantité 150/paquet
Résistant à Perforation et abrasion, produits chimiques, virus
Résistance à la traction 38 à 42 MPa
Longueur (impériale) 9,6 in
Longueur (métrique) 244 mm