Learn More
Stéviolbioside, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Steviolbioside |
| Notes de qualité de la pureté | HPLC |
| Quantité | 250 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C32H50O13/c1-15-11-31-9-5-18-29(2,7-4-8-30(18,3)28(40)41)19(31)6-10-32(15,14-31)45-27-25(23(38)21(36)17(13-34)43-27)44-26-24(39)22(37)20(35)16(12-33)42-26/h16-27,33-39H,1,4-14H2,2-3H3,(H,40,41)/t16-,17-,18+,19+,20-,21-,22+,23+,24-,25-,26+,27+,29-,30-,31-,32+/m1/s1 |
| Poids de la formule | 642.3251 |
| Pourcentage de pureté | >95% |