Learn More
STF-118804, MedChemExpress
Code produit 16498077
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16498077 5 mg
16485986 100 mg
16441557 50 mg
16425368 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 16498077 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY128085mg
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
MedChemExpress STF-118804 is a highly specific NAMPT inhibitor; reduces the viability of most B-ALL cell lines with IC50 <10 nM.
STF-118804 is a highly specific NAMPT inhibitor
Spécification
Nom chimique ou matériau STF-118804
CAS 894187-61-2
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C25H23N3O4S
Quantité 5 mg
Informations sur la solubilité DMSO : ≥ 31 mg/mL (67.17 mM)
SMILES O=C(NCC1=CC=CN=C1)C2=CC=C(C3=NC(CS(=O)(C4=CC=C(C)C=C4)=O)=C(C)O3)C=C2
Poids moléculaire (g/mol) 461.53
Poids de la formule 461.53
Pourcentage de pureté 98.03%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Cancer-programmed cell death