Learn More
STF-118804, TRC
Code produit 30416861
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
Conditionnement:
5mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30416861 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30416861 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCS6867355MG
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-[5-Methyl-4-[((4-methylphenyl)sulfonyl)methyl]-2-oxazolyl]-N-(3-pyridinylmethyl)benzamide
CAS 894187-61-2
Formule moléculaire C25H23N3O4S
Quantité 5 mg
Synonyme STF-118804, 4-[5-Methyl-4-[[(4-methylphenyl)sulfonyl]methyl]-2-oxazolyl]-N-(3-pyridinylmethyl)benzamide
Formule InChI InChI=1S/C25H23N3O4S/c1-17-5-11-22(12-6-17)33(30,31)16-23-18(2)32-25(28-23)21-9-7-20(8-10-21)24(29)27-15-19-4-3-13-26-14-19/h3-14H,15-16H2,1-2H3,(H,27,29)
SMILES Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)Cc2nc(oc2C)c3ccc(cc3)C(=O)NCc4cccnc4
Nom IUPAC 4-[5-méthyl-4-[(4-méthylphényl)sulfonylméthyl]-1,3-oxazol-2-yl]-N-(pyridin-3-ylméthyl)benzamide
Poids moléculaire (g/mol) 461.53
Poids de la formule 461.1409