Learn More
STF-62247, MedChemExpress
Description
STF-62247 is an autophagy inducer that selectively cytotoxic to VHL-deficient renal cell carcinoma (IC50 of 0.625 μM and 16 μM in RCC4 and RCC4/VHL cells, respectively).
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | STF-62247 |
| Forme physique | Solid |
| CAS | 315702-99-9 |
| Couleur | Jaune |
| Quantité | 50 mg |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C15H13N3S |
| À utiliser avec (application) | Cancer-programmed cell death |
| Informations sur la solubilité | DMSO : 50 mg/mL (187.02 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | CC1=CC(NC2=NC(C3=CC=NC=C3)=CS2)=CC=C1 |
| Show More |