Learn More
Macherey-Nagel™ Kits de bandelettes de test d’acide ascorbique Quantofix™
Code produit 10474491 Tous les produits Macherey-Nagel Produits
Change view
Click to view available options
Format:
Bande
Conditionnement:
100 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Format unitSize
10474491 Bande 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10474491 Fournisseur Macherey-Nagel™ Code fournisseur 91314
Permettent la détermination simple et rapide de l’acide ascorbique/la vitamine C dans les aliments. Les kits de bandelettes de test d’acide ascorbique Macherey Nagel™ Quantofix™ sont semi-quantitatifs, sont fournis préétalonnés et contiennent tout l’équipement et les réactifs nécessaires.
Permettent la détermination simple et rapide de l’acide ascorbique/la vitamine C dans les aliments. Les kits de bandelettes de test d’acide ascorbique Macherey Nagel™ Quantofix™ sont semi-quantitatifs, sont fournis préétalonnés et contiennent tout l’équipement et les réactifs nécessaires.
  • Prêtes à l’emploi
  • Rapides : fournissent des résultats fiables en 30 secondes
  • Excellents pour vérifier les concentrations dans l’industrie alimentaire
  • Précision : ajustement des graphiques couleur et vérification à l’aide de solutions d’étalons certifiées
  • Durée de conservation : 2,5 ans, stockage à moins de 30°C
Spécification
Format Bande
Type Kit de bandelettes de test d’acide ascorbique