Learn More
Stigmasterol, > 95%, MP Biomedicals™
Code produit 11403331 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
11403331 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11403331 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0210296225
 Article restreint
En stock
Spécification
Nom chimique ou matériau Stigmasterol
CAS 83-48-7
Couleur Blanc
Plage de pourcentage du dosage >95%
Formule moléculaire C29H48O
Numéro MDL MFCD00003630
Quantité 25 g
Synonyme stigmasterol, stigmasterin, beta-stigmasterol, stigmasta-5,22-dien-3beta-ol, 24s-5,22-stigmastadien-3beta-ol, unii-99wuk5d0y8, stigmasta-5,22e-dien-3beta-ol, stigmasta-5,22-dien-3-beta-ol, 3beta,22e-stigmasta-5,22-dien-3-ol, stigmasta-5,22-dien-3-ol, 3b,22e
Clé InChI HCXVJBMSMIARIN-PHZDYDNGSA-N
SMILES CC[C@H](\C=C\[C@@H](C)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CC=C4C[C@@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C)C(C)C
Nom IUPAC (1R,3aS,3bS,7S,9aR,9bS,11aR)-1-[(2R,3E,5S)-5-éthyl-6-méthylhept-3-én-2-yl]-9a,11a-dime thyl-1H,2H,3H,3aH,3bH,4H,6H,7H,8H,9H,9aH,9bH,10H,11H,11aH-cyclopenta[a]phénanthrène-7-ol
Poids moléculaire (g/mol) 412.70
CID PubChem 5280794
ChEBI CHEBI:28824
Poids de la formule 412.7
Pourcentage de pureté >95%
Forme physique Poudre