Learn More
Stigmastérol, TRC
Code produit 17970075
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
50mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
17970075 5 g 5g
17980085 1 g 1g
17938594 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 17970075 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCS6867505G
 Article restreint
Expédition estimée: 20-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 83-48-7
Formule moléculaire C29 H48 O
Poids moléculaire (g/mol) 412.69
Synonyme Stigmasta-5,22-dien-3-ol, (3β,22E)-, Stigmasta-5,22-dien-3β-ol (8CI), (24S)-24-Ethylcholesta-5,22-dien-3β-ol, (24S)-5,22-Stigmastadien-3β-ol, (24S)-Stigmast-5,22-dien-3β-ol, (3β,22E)-Stigmasta-5,22-dien-3-ol, 24-Ethyl-5,22-cholestadien-3β-ol, 24β-Ethyl-5,22-cholestadien-3β-ol, NSC 8095, Stigmasta-5,22(E)-dien-3β-ol, Stigmasterin, Stigmasterol, δ5,22-Stigmastadien-3β-ol, δ5-Stigmasterol, β-Stigmasterol
Nom IUPAC (3S,8S,9S,10R,13R,14S,17R)-17 -[(E,2R,5S)-5-éthyl-6-méthylhept-3-en-2-yl]-10,13 -diméthyl-2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodécahydro-1H-cyclopenta[a]phénanthrènes-3-ol
SMILES CC[C@H](\C=C\[C@@H](C)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CC=C4C[C@@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C)C(C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau Stigmasterol
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 5 g
Formule InChI InChI=1S/C29H48O/c1-7-21(19(2)3)9-8-20(4)25-12-13-26-24-11-10-22-18-23(30)14-16-28(22,5)27(24)15-17-29(25,26)6/h8-10,19-21,23-27,30H,7,11-18H2,1-6H3/b9-8+/t20-,21-,23+,24+,25-,26+,27+,28+,29-/m1/s1
Poids de la formule 412.3705
Pourcentage de pureté >95%