Learn More
Stigmastérol, TRC
Code produit 17980085
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
50mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17980085 1 g 1g
17970075 5 g 5g
17938594 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 17980085 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCS6867501G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 83-48-7
Formule moléculaire C29 H48 O
Poids moléculaire (g/mol) 412.69
Synonyme Stigmasta-5,22-dien-3-ol, (3β,22E)-, Stigmasta-5,22-dien-3β-ol (8CI), (24S)-24-Ethylcholesta-5,22-dien-3β-ol, (24S)-5,22-Stigmastadien-3β-ol, (24S)-Stigmast-5,22-dien-3β-ol, (3β,22E)-Stigmasta-5,22-dien-3-ol, 24-Ethyl-5,22-cholestadien-3β-ol, 24β-Ethyl-5,22-cholestadien-3β-ol, NSC 8095, Stigmasta-5,22(E)-dien-3β-ol, Stigmasterin, Stigmasterol, δ5,22-Stigmastadien-3β-ol, δ5-Stigmasterol, β-Stigmasterol
Nom IUPAC (3S,8S,9S,10R,13R,14S,17R)-17 -[(E,2R,5S)-5-éthyl-6-méthylhept-3-en-2-yl]-10,13 -diméthyl-2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodécahydro-1H-cyclopenta[a]phénanthrènes-3-ol
SMILES CC[C@H](\C=C\[C@@H](C)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CC=C4C[C@@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C)C(C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau Stigmasterol
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 1 g
Formule InChI InChI=1S/C29H48O/c1-7-21(19(2)3)9-8-20(4)25-12-13-26-24-11-10-22-18-23(30)14-16-28(22,5)27(24)15-17-29(25,26)6/h8-10,19-21,23-27,30H,7,11-18H2,1-6H3/b9-8+/t20-,21-,23+,24+,25-,26+,27+,28+,29-/m1/s1
Poids de la formule 412.3705
Pourcentage de pureté >95%