missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Stilbamidine, MedChemExpress

Code produit 16452298
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 mg
Conditionnement:
5mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
16452298 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 16452298 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HYU00007

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

MedChemExpress Stilbamidine is a diamidine compound derived from Stilbene and used chiefly in the form of its crystalline isethionate salt in treating various fungal infections.

Stilbamidine is a diamidine compound derived from Stilbene and used chiefly in the form of its crystalline isethionate salt in treating various fungal infections.

Spécification

Nom chimique ou matériau Stilbamidine
CAS 122-06-5
Quantité 5 mg
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C16H16N4
À utiliser avec (application) COVID-19-immunoregulation
Synonyme Ba 2652 Stilbamidin
SMILES N=C(C1=CC=C(/C=C/C2=CC=C(C(N)=N)C=C2)C=C1)N
Poids moléculaire (g/mol) 264.33
Poids de la formule 264.33
Qualité Research
Afficher plus Afficher moins

Research purposes only

Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.