Learn More
STING agonist-1, MedChemExpress
Code produit 16480318
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16480318 5 mg
16447858 10 mg
16427676 100 mg
16423807 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 16480318 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY19711
MedChemExpress STING agonist-1 (G10) is human-specific STING agonist that elicits antiviral activity against emerging Alphaviruses. G10 potently blocks replication of Alphavirus species Venezuelan Equine Encephalitis Virus (VEEV) with IC90 of 24.57 μM.
STING agonist-1 (G10) is human-specific STING agonist that elicits antiviral activity against emerging Alphaviruses. G10 potently blocks replication of Alphavirus species Venezuelan Equine Encephalitis Virus (VEEV) with IC90 of 24.57 μM.
Spécification
Nom chimique ou matériau STING agonist-1
Forme physique Solid
CAS 702662-50-8
Couleur Jaune clair
Quantité 5 mg
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C21H16ClFN2O3S
À utiliser avec (application) COVID-19-anti-virus
Synonyme G10
Informations sur la solubilité DMSO : 100 mg/mL (232.08 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C1=CC=C(SCC(N2CC3=C(F)C=CC=C3Cl)=O)C2=C1)NCC4=CC=CO4
Poids moléculaire (g/mol) 430.88
Poids de la formule 430.88
Pourcentage de pureté 99.54%
Qualité Research