missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

STING agonist-1, MedChemExpress

Code produit 16423807
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16423807 50 mg
16480318 5 mg
16447858 10 mg
16427676 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 16423807 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY19711

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

MedChemExpress STING agonist-1 (G10) is human-specific STING agonist that elicits antiviral activity against emerging Alphaviruses. G10 potently blocks replication of Alphavirus species Venezuelan Equine Encephalitis Virus (VEEV) with IC90 of 24.57 μM.

STING agonist-1 (G10) is human-specific STING agonist that elicits antiviral activity against emerging Alphaviruses. G10 potently blocks replication of Alphavirus species Venezuelan Equine Encephalitis Virus (VEEV) with IC90 of 24.57 μM.

Spécification

Nom chimique ou matériau STING agonist-1
Forme physique Solid
CAS 702662-50-8
Couleur Jaune clair
Quantité 50 mg
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C21H16ClFN2O3S
À utiliser avec (application) COVID-19-anti-virus
Synonyme G10
Informations sur la solubilité DMSO : 100 mg/mL (232.08 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C1=CC=C(SCC(N2CC3=C(F)C=CC=C3Cl)=O)C2=C1)NCC4=CC=CO4
Poids moléculaire (g/mol) 430.88
Poids de la formule 430.88
Pourcentage de pureté 99.54%
Qualité Research
Afficher plus Afficher moins

Research purposes only

Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.