Description
Moteur d'agitation Stir-Pak™
• Moteur inclinable
• Contrôleur séparé
• Large gamme d'applications
• Choix et fléxibilité:packs complets ou configuration à façon
• Inversion du sens de rotation
• Contrôleur séparé, câble 2.4m pour une régulation à distance sur paillasse ou sous hotte. Fonction marche, arrêt, inversion du sens de rotation, vitesse de 1 à 100%
• Le moteur inclinable (0 à30°) permet d'orienter correctement tige et hélice dans les cuves et se placer directement sur des fûts et des réacteurs
• Pack agitateur complet
• PacK agitateur Stir-Pak™ 49 Ncm
• Système complet contenant:
• Moteur d'agitation
• Contrôleur séparé
• Tige diam 10 x 610mm
• Hélice diam 76mm
• Noix et statif
• Moteur inclinable
• Contrôleur séparé
• Large gamme d'applications
• Choix et fléxibilité:packs complets ou configuration à façon
• Inversion du sens de rotation
• Contrôleur séparé, câble 2.4m pour une régulation à distance sur paillasse ou sous hotte. Fonction marche, arrêt, inversion du sens de rotation, vitesse de 1 à 100%
• Le moteur inclinable (0 à30°) permet d'orienter correctement tige et hélice dans les cuves et se placer directement sur des fûts et des réacteurs
• Pack agitateur complet
• PacK agitateur Stir-Pak™ 49 Ncm
• Système complet contenant:
• Moteur d'agitation
• Contrôleur séparé
• Tige diam 10 x 610mm
• Hélice diam 76mm
• Noix et statif
Spécification
Spécification
| Vitesse | 9 à 900 tr/min |
| Alimentation électrique | 230 VCA |
| Réglage de puissance | 230 VCA |
| À utiliser avec (équipement) | Modular system for maximum versatility |