Learn More
Stiripentol-d9, TRC
Code produit 30412694
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 mg
10 mg
Conditionnement:
10mg
1mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30412694 1 mg 1mg
30428479 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 30412694 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCS6868271MG
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Stiripentol-d9
CAS 1185239-64-8
Notes de qualité de la pureté HPLC
Formule moléculaire C14H9D9O3
Quantité 1 mg
Formule InChI InChI=1S/C14H18O3/c1-14(2,3)13(15)7-5-10-4-6-11-12(8-10)17-9-16-11/h4-8,13,15H,9H2,1-3H3/i1D3,2D3,3D3
SMILES [2H]C([2H])([2H])C(C(O)C=Cc1ccc2OCOc2c1)(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H]
Nom IUPAC 1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-5,5,5-tridéutério-4,4-bis(tridéutériométhyl)pent-1-én-3-ol
Poids moléculaire (g/mol) 243.35
Poids de la formule 243.1821
Pourcentage de pureté >95