Learn More
Cole-Parmer™ Moteur pour agitateur avec contrôleur électronique
Code produit 11766058 Tous les produits Cole-Parmer Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Vitesse:
4000 tr/min
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Vitesse Conditionnement
11766058 4000 tr/min 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 11766058 Fournisseur Cole-Parmer™ Code fournisseur 0436925
Expédition estimée: 04-02-2027
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Utilisez l’arbre à engrenage lorsque vous avez besoin d’un couple plus élevé et de vitesses plus faibles et l’arbre à entraînement direct lorsque vous avez besoin de vitesses plus élevées et d’un couple plus faible. Cole-Parmer™ Les moteurs d'agitation avec contrôleur électronique offrent une rotation fluide et répétable.
  • Ce moteur pour agitateur est doté d’un moteur de 1⁄40 hp totalement fermé et de deux arbres de sortie
  • Chaque arbre mesure 5⁄16 po de diamètre.
  • Le contrôleur électronique du moteur est polyvalent et fiable. Il est doté d’un circuit de rétroaction qui maintient la vitesse, même en cas de changements de viscosité
  • Le circuit filtré permet une rotation en douceur pour assurer une répétabilité de l’homogénéisation. Il réduit considérablement la température et le bruit du moteur
  • Le commutateur de marche inverse permet à l’arbre du moteur de tourner dans les deux sens et de changer la direction du pilon lors de l’homogénéisation
  • Le contrôleur est connecté au moteur via un cordon. Vous pouvez ainsi le mettre à l’abri des environnements corrosifs
Spécification
Type de produit Homogénéiseur
Vitesse 4000 tr/min
À utiliser avec (application) Concevez un système d'homogénéisation tissulaire complet et sur mesure : —choisissez un moteur, un pilon et un tube.
Quantité d’emballage 1 de chaque