Learn More
OHAUS™ Arbre d’agitateur
Code produit 17044227 Tous les produits Ohaus Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Forme:
Hélice
Lame de type ancre
Lame fixe
Lame flottante
Lame pliante
Palettes 6 supports
Turbine
Turbine Turbo
Conditionnement:
1 unité
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Forme Conditionnement
17044227 Lame fixe 1 unité
17034227 Lame de type ancre 1 unité
17054227 Lame flottante 1 unité
17064227 Lame pliante 1 unité
17074227 Palettes 6 supports 1 unité
17084227 Hélice 1 unité
17094227 Turbine 1 unité
17004237 Turbine Turbo 1 unité
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Code produit 17044227 Fournisseur OHAUS™ Code fournisseur 30586776
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    117.00€
    99.41€ / 1 unités
    Économisez 17.59€
    15% de réduction
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Arbre d’agitateur à utiliser avec les agitateurs verticaux.
  • Accessoire pour agitateur vertical
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Hauteur (métrique) 6,000 cm
Forme Lame fixe
Largeur (métrique) 10,000 cm
Poids (métrique) 125,000 g
Dimensions (L x l x H) 53,000 x 10,000 x 6,000 cm