Description
- Accessoire pour agitateur vertical
Spécification
Spécification
| Hauteur (métrique) | 6,000 cm |
| Forme | Turbine |
| Largeur (métrique) | 10,000 cm |
| Poids (métrique) | 200,000 g |
| Dimensions (L x l x H) | 53,000 x 10,000 x 6,000 cm |