Learn More
WTW™ Agitateur WTW™ OxiTopC SET-6™
Code produit 10317671
Modifier l'affichage
Click to view available options
Profondeur (métrique):
266 mm
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Profondeur (métrique) Conditionnement
10317671 266 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 10317671 Fournisseur WTW™ Code fournisseur 208141
Expédition estimée: 08-12-2026
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Plateforme d’agitation pour 12 points de mesure qui présentent des échanges optimaux entre les phases de liquide et de gaz.
  • Plateforme d’agitation pour 12 points de mesure
  • Optimisée pour les mesures respirométriques
  • Les procédés d’agitation contrôlés par le processeur garantissent un mélange continu et assurent des mesures sans erreur par des agitateurs magnétiques rotatifs non perturbés.
  • Les plates-formes d’agitation inductives sans usure sont utilisées pour mélanger les BSB et d’autres échantillons pendant les mesures respirométriques selon l’application correspondante
  • Échange optimal entre phase liquide et phase gazeuse
  • Pour s’adapter à l’application, elle est disponible en 3 tailles
  • Optimisée pour les armoires à thermostat WTW
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type Agitateur
À utiliser avec (application) Pour les mesures du DBO
À utiliser avec (équipement) Pour OxiTop™C SET-6
Comprend Alimentation universelle
Garantie 1 an
Largeur (métrique) 350 mm
Hauteur (métrique) 67 mm
Profondeur (métrique) 266 mm
Poids (métrique) 3,2 kg