Learn More
Kartell™ Barreau d’agitation magnétique avec anneau de rotation
Code produit 10274281
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
35,48mm
50,40mm
60mm
70,78mm
Diamètre (métrique):
6,53mm
7,78mm
9,22mm
9,39mm
Conditionnement:
10 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) Diamètre (métrique) unitSize
10274281 35,48mm 6,53mm 10 pièces
10498832 70,78mm 9,22mm -
10419782 50,40mm 7,78mm 10 pièces
10506391 60mm 9,39mm 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10274281 Fournisseur Kartell™ Code fournisseur 0078800
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Créez une turbulence élevée même à de faibles vitesses grâce à un barreau d’agitation qui présente une surface inclinée. Le barreau d’agitation magnétique avec anneau de rotation Kartell™ réduit la surface de contact et permet à l’agitateur d’adopte
  • Les surfaces inclinées créent une turbulence élevée même à faible vitesse
  • Pour les récipients à fond irrégulier
  • L’anneau de rotation réduit la surface de contact
  • Adapté aux denrées alimentaires
Spécification
Couleur Blanc
Description Revêtement en PTFE à aimant
Comprend Anneau de rotation
Diamètre (métrique) 6,53mm
Longueur (métrique) 35,48mm
Matériau PTFE
Quantité 10/boîte