Learn More
Heidolph™ Kits de barreaux d’agitation
Code produit. 10393073 Tous les produits Heidolph Instruments Produits
Click to view available options
Dimensions (L x l x H):
15 x 6 mm
25, 40, 50 mm
30 x 10 mm
Forme:
Octaédral
Ovale
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10393073
Marque: Heidolph™ 5095500000
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Barreaux d’agitation disponibles dans des formes ovales et cylindriques
Barreaux d’agitation de forme ovale :
  • La forme est similaire à celle du flacon et assure un mélange complet
  • Équipé d’un noyau magnétique ovale, plus de force est disponible qu’avec un noyau magnétique cylindrique
  • Pour les applications suivantes :
    • Flacons à fond rond, par exemple pour les mélanges de réaction
Barreaux d’agitation cylindriques :
  • Conditions de fonctionnement lisses à une zone de contact optimale
  • Grande longévité
  • Pour les applications suivantes :
    • Béchers
    • Boîtes de cristallisation
    • Bains chauffants
    • Autres récipients à fond plat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Autoclavable Autoclavables
Couleur Blanc
Dimensions (L x l x H) 30 x 10 mm
Revêtement PTFE
Diamètre (métrique) 10 mm
Longueur (métrique) 30 mm
Matériau PTFE
Quantité 3/boîte
Forme Ovale