Learn More
Stoddard Solvent Analytical, J.T. Baker™
Code produit 15548834 Tous les produits J.T.Baker Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
20 L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit
15548834 20 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15548834 Fournisseur JT Baker Code fournisseur V11001
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Spécification
CAS 8052-41-3
Quantité 20 L
Formule moléculaire C8H15BrO2
Numéro UN 1268
Clé InChI IMSPZLCTPSXORJ-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(=O)OCCCCCCBr
Nom IUPAC Acétate de 6-bromohexyle
Poids moléculaire (g/mol) 223.11