Learn More
Thermo Fisher Scientific™ Ouvre-sachets Fermion Stomacher™ 400
Code produit 12764876
Modifier l'affichage
Click to view available options
Nbre de positions:
1
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Nbre de positions Conditionnement
12764876 1 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12764876 Fournisseur Thermo Fisher Scientific™ Code fournisseur BA6095
Expédition estimée: 24-12-2026
L’ouvre-sachets Stomacher™ 400 de FermionX contient des sachets ouverts pour faciliter l’ajout d’échantillons sans risquer que l’instrument entre en contact avec le sachet.
  • Compatible avec les tailles de sachets Stomacher™ 80 et Stomacher™ 400
  • Stable sur paillasse ou balances
  • Nettoyage facile avec la plupart des désinfectants de laboratoire
  • Capacité : Endroit unique
  • Dimensions (L x l x H) : 15,5 x 11,5 x 27 cm
Spécification
Type de produit Ouvre-sachets
Matériau Polymère en plastique
À utiliser avec (équipement) Sachet Stomacher™ 80 et Stomacher™ 400
Nbre de positions 1