Learn More
Seward™ Mélangeur à palettes Stomacher™ 400 EVO
Code produit 17774389
Modifier l'affichage
Click to view available options
Plage de volume (métrique):
80 à 400 ml
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Plage de volume (métrique) Conditionnement
17774389 80 à 400 ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 17774389 Fournisseur Seward™ Code fournisseur 0400/002/00
Expédition estimée: 12-11-2026
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Associe les attributs des méthodes de référence du mélangeur à palettes Stomacher™ 400 d’origine à des fonctions améliorées et faciles à utiliser, offrant des performances maximales tout en minimisant le bruit et les déchets consommables
  • La nouvelle solution de préparation d’échantillons permet de travailler sans stress dans le laboratoire
  • Le système unique de chargement de sacs à une touche minimise la manipulation des sacs d’échantillons pour gagner du temps et réduire les risques de contamination
  • Intérieur facile à nettoyer avec des pales amovibles, un plateau d’égouttage et un accès à la chambre du mélangeur à pales
  • Conçu pour fonctionner avec la gamme de sacs Stomacher™ 400 Eco pour des économies supplémentaires
  • L’affichage simple et programmable de l’écran permet un contrôle complet du traitement, pour des résultats cohérents avec un minimum d’efforts
  • Grâce au joint à double ouverture, au châssis isolé et au boîtier entièrement fermé, le fonctionnement est silencieux, ce qui réduit la contrainte et les perturbations pour les autres travaux de laboratoire
  • La base en caoutchouc avec technologie anti-vibratoire élimine les mouvements de paillasse et réduit le bruit
  • La conversion des palettes Eco peut permettre d’économiser jusqu’à 30 % des coûts de consommables et de réduire les déchets plastiques
Spécification
Ampérage 1 A
Vitesse 150 tr/min, 180 tr/min, 210 tr/min
Tension 110/240 V
Alimentation électrique 100/240 V
Puissance (CV) 0,13 hp
Puissance 100 W
Plage de volume (impériale) 2,7 à 13,5 oz
Plage de volume (métrique) 80 à 400 ml
Profondeur (impériale) 18,9 in
Profondeur (métrique) 480 mm
Hauteur (impériale) 11,8 in
Hauteur (métrique) 300 mm
Longueur (impériale) 18,9 in
Longueur (métrique) 480 mm
Largeur (impériale) 12,2 in
Largeur (métrique) 310 mm
Matériau de la base Acier inoxydable, thermoplastique
Matériau du bac Polyoléfine
À utiliser avec (application) Mélange d’échantillons principalement dans le cadre de tests microbiologiques alimentaires
Comprend Jeu de palettes ECO
Couple max. 4,5 T
Niveau sonore 45 dB
Quantité d’emballage 1 de chaque
Type de produit Mélangeur à palettes
Fréquence 47/63 Hz