Learn More
Seward™ Mélangeur Stomacher™ 80 Biomaster
Code produit 12819405
Modifier l'affichage
Click to view available options
Plage de volume (métrique):
5 à 80 ml
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Plage de volume (métrique) Conditionnement
12819405 5 à 80 ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 12819405 Fournisseur Seward™ Code fournisseur 0080/000/EU
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3495.00€
    3119.47€ / 1 pièces
    Économisez 375.53€
    10% de réduction
Expédition estimée: 27-01-2027
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Le modèle 80 Biomaster de Stomacher™ fournit de petites solutions de traitement des tissus pour les applications cliniques, biologiques et microbiologiques.
  • Capable de traiter des échantillons de μ250 L à 80 mL, Biomaster répond à la demande accrue d'échantillons plus petits sans en réduire la qualité
  • Permet le traitement des échantillons en toute sécurité et sans risque de contamination croisée tout en optimisant la récupération des cellules visibles
  • Temps de traitement et vitesse des palettes réglables
  • Amélioration éprouvée de la récupération et de la viabilité des cellules
  • Préparation économique des échantillons
Spécification
Tension 230 V
Alimentation électrique 230 V, 50 Hz
Plage de volume (métrique) 5 à 80 ml
Hauteur (métrique) 190 mm
Largeur (métrique) 290 mm
À utiliser avec (application) Pour tâches avec les crachats et les tissus (tuberculose) , contrôle de la qualité des échantillons d’onguent et de crème et des tissus dans la recherche animale
Fréquence 50 Hz