Learn More
mb2 Tabouret sur patins - Rehausse moyenne
Code produit 30130598
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 de chaque
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30130598 1 de chaque 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30130598 Fournisseur mb2 Code fournisseur AT7B2D1E3
Promotions de fin d'année sur le matériel
Utilisez le code promo 28000
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 22-09-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Tabouret sur patins - Assise rembourrée en similicuir - Rehausse mi-haute
  • Tabouret avec assise rembourrée en similicuir
  • Vérin pneumatique pour le réglage en hauteur
  • Base en nylon renforcé 5 branches 600 mm
  • Glissières
Spécification
Type de produit Selles en position assise
Couleur Noir
Réglable (hauteur) Oui
Quantité 1 de chaque
Hauteur de siège 440 a 630 milímetros
Poids (métrique) 5,12 kg
Avec accoudoir Non
Avec dossier Sexe
Avec roulettes Non
Repose-pieds Non
Avec support lombaire Non
Avec inclinaison Non
Matériau Rembourrage en succinine
Type de siège Tabouret