Learn More
Buerkle™ Collier de serrage Stop-it™ avec fermeture Esy-Click
Code produit 10505932 Tous les produits Bürkle Produits
Change view
Click to view available options
À utiliser avec:
Tuyau flexible 20 mm
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec unitSize
10505932 Tuyau flexible 20 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10505932 Fournisseur Buerkle™ Code fournisseur 86190205
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Régulez le flux de liquides et de gaz à l’aide de ces colliers de serrage. Le bouchon Buerkle™ Easy-Click™ est doté d’une vis moletée pour une régulation de flux délicate et continue ou un arrêt complet du flux. Le bouchon comprime le tuyau sur une large zone contre le crochet en acier pour éviter d’endommager le tuyau.
Fermeture Easy-Click - permet d’ouvrir ou fermer le collier de serrage Stop-It dans n’importe quelle position sans étapes fastidieuses de vissage ou de dévissage. Matériau haute qualité - collier de serrage Stop-It en plastique PVDF résistant à la chaleur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Matériau PVDF et acier (zingué)
À utiliser avec Tuyau flexible 20 mm
À utiliser avec (application) Peut être utilisé chaque fois que le débit de liquides ou de gaz dans les tuyaux doit être régulé ou interrompu
Quantité d’emballage 50/taille
Taille de la tubulure 20 mm
Taille du port 20 mm
Couleur Bleu
Max. Operating Temperature (Metric) 160 °C
Type de produit Bouchon Easy Click
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.