Learn More
Buerkle™ Collier de serrage Stop-it™ avec fermeture Esy-Click
Code produit 10526092
Change view
Click to view available options
À utiliser avec:
Tuyau flexible 10 mm
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec unitSize
10526092 Tuyau flexible 10 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10526092 Fournisseur Buerkle™ Code fournisseur 86190106
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Régulez le flux de liquides et de gaz à l’aide de ces colliers de serrage. Le bouchon Buerkle™ Easy-Click™ est doté d’une vis moletée pour une régulation de flux délicate et continue ou un arrêt complet du flux. Le bouchon comprime le tuyau sur une large zone contre le crochet en acier pour éviter d’endommager le tuyau.
Fermeture Easy-Click - permet d’ouvrir ou fermer le collier de serrage Stop-It dans n’importe quelle position sans étapes fastidieuses de vissage ou de dévissage. Matériau haute qualité - collier de serrage Stop-It en plastique PVDF résistant à la chaleur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Matériau PVDF et acier (zingué)
À utiliser avec Tuyau flexible 10 mm
À utiliser avec (application) Peut être utilisé chaque fois que le débit de liquides ou de gaz dans les tuyaux doit être régulé ou interrompu
Quantité d’emballage 50/taille
Taille de la tubulure 10 mm
Taille du port 10 mm
Couleur Vert
Max. Operating Temperature (Metric) 160 °C
Type de produit Bouchon Easy Click