Learn More
Brand™ Graisse pour robinet d’arrêt sans silicone
Code produit. 10692554 Tous les produits Brand Produits
Click to view available options
Quantité:
60 g
Conditionnement:
60g
Code produit. 10692554
Marque: Brand™ 61610
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Idéale pour lubrifier les robinets d’arrêts de burette.
  • Facile à retirer avec Mucasol™
  • Bonne résistance aux acides et aux bases
  • Plage de températures de fonctionnement de −40° à +320°C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Lubrifiant
À utiliser avec (équipement) Robinets d’arrêt à burette
Conditionnement Tube
Quantité 60 g
Température (métrique) -40°C à +320°C
Poids (métrique) 60 g