Learn More
DWK Life Sciences Clé de robinet d’arrêt, filetée, verre SBW-J, rodée
Code produit 15894518 Tous les produits DWK Life Sciences Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Taille du bouchon:
NS de 12,5
NS de 14,5
NS de 18,8
Alésage de bouchon:
2 mm
2,5 mm
4 mm
6 mm
Conditionnement:
25 pièces
50 pièces
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Taille du bouchon Alésage de bouchon unitSize
15894518 NS de 14,5 2,5 mm 50 pièces
15901511 NS de 12,5 2,5 mm 50 pièces
15874518 NS de 12,5 2 mm 50 pièces
15804528 NS de 14,5 4 mm 50 pièces
15814528 NS de 18,8 4 mm 25 pièces
15834528 NS de 18,8 6 mm 25 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 15894518 Fournisseur DWK Life Sciences Code fournisseur 286037505
Expédition estimée: 13-10-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Le bouchon de robinet le plus courant pour robinet d’arrêt à voie unique rodé DURAN™.
Les bouchons à robinet en verre SBW-J solides ont un filetage sur lequel le verrou à vis en 3 parties est monté. Les bouchons à robinet sont offerts en 3 tailles NS et chaque taille NS en deux variantes d’alésage.
  • Avec filetage, rodage
  • Bouchon à robinet solide en verre SBW-J
  • Les bouchons à robinet sont offerts en 3 tailles NS et chaque taille NS en deux variantes d’alésage.
  • Assemblage et fixation du bouchon de vanne de sécurité au moyen du dispositif de blocage à vis en 3 parties
  • Cône 1:10
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Alésage de bouchon 2,5 mm
Matériau Verre SBW-J.
Autoclavable Non autoclavable
Taille du bouchon NS de 14,5
Nb par paquet 50/Bte