Learn More
DWK Life Sciences Bouchons Wheaton™ pour flacons et bouteilles de sérum : Bouchon à clipser
Code produit 12492621 Tous les produits Wheaton Science Products Produits
Change view
Click to view available options
Couleur:
Gris
Rouge
Matériau:
Caoutchouc
Caoutchouc chlorobutyle
Diamètre (métrique):
13 mm
20 mm
20 mm
Conditionnement:
1000 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Matériau Diamètre (métrique) unitSize
12492621 Rouge Caoutchouc 13 mm 1000 pièces
11571105 Gris Caoutchouc chlorobutyle 20 mm 1000 pièces
12402641 Rouge Caoutchouc 20 mm 1000 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 12492621 Fournisseur DWK Life Sciences Code fournisseur 224100080
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Fermeture hermétique
  • Les bouchons de type bride sont fixés avec des joints sertis d’aluminium
  • Les bouchons à fente et à trois broches sont destinés aux applications de lyophilisation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Diamètre (métrique) interne 1,3 cm
Diamètre (métrique) 13 mm
À utiliser avec (équipement) Bouteilles et flacons de sérum
Dureté 40 Duromètre
Autoclavable Autoclavable
Couleur Rouge
Diameter (Metric) Bottom 7 mm
Matériau Caoutchouc
Type de produit Bouchon d’obturation