Learn More
ratiolab™ Bouchons pour tubes à essai
Code produit 11331153
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Bleu
Jaune
Rouge
Vert
Diamètre (métrique) externe:
11 à 12 mm
16 à 17 mm
Conditionnement:
1000 pièces
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Diamètre (métrique) externe Conditionnement
11331153 Bleu 16 à 17 mm 1000 pièces
12341523 Rouge 16 à 17 mm 1000 pièces
14809860 Jaune 16 à 17 mm 1000 pièces
13465056 Vert 11 à 12 mm 1000 pièces
13470147 Vert 16 à 17 mm 1000 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 11331153 Fournisseur ratiolab™ Code fournisseur 391490B
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    19.00€
    17.51€ / 1000 pièces
    Économisez 1.49€
    7% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
This item is not returnable. View return policy
Fermez vos tubes à essai avec ces bouchons très sécurisés.
  • Assure une étanchéité optimale grâce à deux joints toriques.
Specifications
Diamètre (métrique) externe 16 à 17 mm
Matériau Polyéthylène
Couleur Bleu
Conditionnement Sachet
Quantité 1000 bouchons/sac