Learn More
Wesbart™ Réservoir de stockage
Code produit 15915590
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x l x H):
100 x 510 mm (Hxl)
100 x 520 mm (Hxl)
200 x 155 mm (Hxl)
220 x 180 mm (Hxl)
225 x 232 mm (Hxl)
235 x 155 mm (Hxl)
235 x 180 mm (Hxl)
240 x 190 mm (Hxl)
240 x 280 mm (Hxl)
280 x 140 mm (Hxl)
280 x 280 mm (Hxl)
560 x 170 x 200 mm
600 x 180 x 280 mm
680 x 140 x 280 mm
90 x 133 mm (Hxl)
Conditionnement:
1 pièce
15 product options available for selection
Product selection table with 15 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l x H) Conditionnement
15915590 280 x 140 mm (Hxl) 1 pièce
15755855 90 x 133 mm (Hxl) 1 pièce
16246941 560 x 170 x 200 mm 1 pièce
15734758 100 x 510 mm (Hxl) 1 pièce
16213481 680 x 140 x 280 mm 1 pièce
15733058 100 x 520 mm (Hxl) 1 pièce
15971287 600 x 180 x 280 mm 1 pièce
15749738 200 x 155 mm (Hxl) 1 pièce
15788807 220 x 180 mm (Hxl) 1 pièce
15811458 225 x 232 mm (Hxl) 1 pièce
15961231 235 x 155 mm (Hxl) 1 pièce
15757039 235 x 180 mm (Hxl) 1 pièce
15881118 240 x 190 mm (Hxl) 1 pièce
15871118 240 x 280 mm (Hxl) 1 pièce
15925590 280 x 280 mm (Hxl) 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 15 options available.
15 options
Code produit 15915590 Fournisseur Wesbart™ Code fournisseur BIN769
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    97.55€
    82.62€ / 1 pièces
    Économisez 14.93€
    15% de réduction
Expédition estimée: 19-10-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Une méthode pratique pour conserver les objets en vrac en toute sécurité dans un congélateur
  • Les bacs de rangement sont fabriqués en aluminium anodisé ou en acier inoxydable.
  • Tous les bacs de rangement sont munis soit d'une poignée rabattable, soit d'une poignée de maintien.
  • Les conteneurs peuvent être conçus avec une poignée à chaque extrémité pour faciliter le transport si nécessaire.
  • Tous les bacs de rangement sont équipés d'un porte-étiquette permettant à l'utilisateur d'identifier facilement le bac dont il a besoin.
  • Spécification
    Type Réservoir de stockage
    Matériau Aluminium anodisé, acier inox
    À utiliser avec (application) Comment conserver les objets en vrac en toute sécurité dans un congélateur
    Comprend Poignée à une extrémité et porte-étiquette
    Dimensions (L x l x H) 280 x 140 mm (Hxl)
    Largeur (métrique) 140 mm
    Hauteur (métrique) 280 mm
    Poids (métrique) 0.8 kg
    À utiliser avec (équipement) Congélateur