Learn More
Wesbart™ Réservoir de stockage
Description
Specifications
Specifications
| Type | Réservoir de stockage |
| Matériau | Acier inoxydable |
| À utiliser avec (application) | Comment conserver les objets en vrac en toute sécurité dans un congélateur |
| Comprend | Poignée à une extrémité et porte-étiquette |
| Dimensions (L x l x H) | 560 x 170 x 200 mm |
| Largeur (métrique) | 170 mm |
| Hauteur (métrique) | 280 mm |
| À utiliser avec (équipement) | Congélateur vertical |