Learn More
Huenersdorf™ Bacs de stockage
Spécification
Spécification
| Type | Réservoir de stockage |
| Matériau | Polystyrène |
| Couleur | Bleu |
| Forme | Rectangulaires |
| Type de montage | Empilable |
| Capacité (métrique) | 19,5 L, 415 kg |
| Certifications/Conformité | Homologué pour le contact alimentaire RAL |
| À utiliser avec (application) | Homologué pour le contact alimentaire |
| Dimensions (L x l x H) | 485 x 310 x 180 mm |
| Longueur (métrique) | 485 mm |
| Afficher plus |