Learn More
Huenersdorf™ Bacs de stockage
Spécification
Spécification
| Type | Réservoir de stockage |
| Matériau | Polystyrène |
| Couleur | Bleu |
| Forme | Rectangulaires |
| Type de montage | Empilable |
| Capacité (métrique) | 6,75 L, 742 kg |
| Certifications/Conformité | Homologué pour le contact alimentaire RAL |
| À utiliser avec (application) | Homologué pour le contact alimentaire |
| Dimensions (L x l x H) | 335 x 200 x 150 mm |
| Longueur (métrique) | 336 mm |
| Afficher plus |