Learn More
Huenersdorf™ Bacs de stockage
Code produit 17561965
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x l x H):
115 x 100 x 75 mm
230 x 145 x 125 mm
240 x 145 x 125 mm
335 x 200 x 150 mm
335 x 205 x 155 mm
485 x 310 x 180 mm
Couleur:
Bleu
Rouge
Vert
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l x H) Couleur
17561965 240 x 145 x 125 mm Bleu
10670073 485 x 310 x 180 mm Rouge
10413501 230 x 145 x 125 mm Bleu
15973142 335 x 205 x 155 mm Bleu
10580482 485 x 310 x 180 mm Vert
16377268 335 x 200 x 150 mm Bleu
10500682 485 x 310 x 180 mm Bleu
10338572 115 x 100 x 75 mm Bleu
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Code produit 17561965 Fournisseur Huenersdorf™ Code fournisseur 673300
Spécification
Type Réservoir de stockage
Matériau Polypropylène
Couleur Bleu
Forme Rectangulaires
Type de montage Empilable
Capacité (métrique) 179 kg, 3 l
À utiliser avec (application) Homologué pour le contact alimentaire
Dimensions (L x l x H) 240 x 145 x 125 mm
Longueur (métrique) 242 mm
Largeur (métrique) 146 mm
Hauteur (métrique) 127 mm