Learn More
Buerkle™ Flacons de stockage avec connecteur fileté
Code produit 10166020 Tous les produits Bürkle Produits
Change view
Click to view available options
Capacité (métrique):
5 l
10 L
25 l
60 L
Conditionnement:
1 pièce
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) unitSize
10166020 10 L 1 pièce
10380861 5 l 1 pièce
10430621 25 l 1 pièce
10298870 60 L 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10166020 Fournisseur Buerkle™ Code fournisseur 04020010
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Les flacons de stockage Buerkle™ avec connecteur fileté disposent de parois épaisses avec une poignée de transport robuste pour un transport et un stockage sécurisés.
  • L’électrovanne d’aération (accessoire) permet de faire rentrer l’air dans le récipient afin d’éviter une dépression dans le flacon
  • La boîte peut également être utilisée comme boîte de sédimentation
  • Par l’intermédiaire d’un connecteur fileté, un robinet ou d’autres accessoires avec un écrou à filetage intérieur / écrou à bouchon de 3/4 po peut être fixé
  • HDPE
  • Diamètre d’ouverture du flacon de 50 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Capacité (métrique) 10 L
Couleur Transparente
À utiliser avec (application) Denrées alimentaires
Comprend Bouchon, 1 poignée, connecteur fileté
Matériau PEHD
Transparence Oui
Filetage (métrique) 50 mm
Closure Included Oui
Graduated Oui
Hauteur (métrique) 427 mm
Type de produit Flacon de stockage
Matériau du bouchon PE-HD
Diamètre (métrique) 206 mm
Type de bouchon Bouchon à vis
Distribution par le bouchon Non
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.