Description
- L’électrovanne d’aération (accessoire) permet de faire rentrer l’air dans le récipient afin d’éviter une dépression dans le flacon
- La boîte peut également être utilisée comme boîte de sédimentation
- Par l’intermédiaire d’un connecteur fileté, un robinet ou d’autres accessoires avec un écrou à filetage intérieur / écrou à bouchon de 3/4 po peut être fixé
- HDPE
- Diamètre d’ouverture du flacon de 50 mm
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 25 l |
| Capacité (impériale) | 6,6 gal. |
| Couleur | Transparente |
| Description | Avec connecteur fileté, deux poignées |
| À utiliser avec (application) | Denrées alimentaires |
| Comprend | Bouchon, 2 poignées, connecteur fileté |
| Hauteur (métrique) avec bouchon | 580 mm |
| Matériau | PEHD |
| Transparence | Oui |
| Filetage (métrique) | 50 mm |
| Afficher plus |