Learn More
Cole-Parmer™ Récipient de stockage Bain Marie et couvercle à clipser avec verrouillage positif en PEHD
Code produit 15319433 Tous les produits Cole-Parmer Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Matériau:
PE-HD
Conditionnement:
12 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Matériau Conditionnement
15319433 PE-HD 12 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15319433 Fournisseur Cole-Parmer™ Code fournisseur 6353050
Expédition estimée: 22-02-2027
Le récipient de stockage Bain Marie avec couvercle à clipser avec verrouillage positif en PEHD Cole-Parmer™ est fabriqué en PEHD conforme à la FDA et peut être congelé, bouilli ou stérilisé chimiquement.
  • En polyéthylène haute densité durable
  • Les récipients Bain Marie en PEHD sont vendus séparément.
  • Certification NSF.
Spécification
Description Couvercle à fermeture rapide et à verrouillage positif
Certifications/Conformité Certifié NSF
Matériau PE-HD