Learn More
Fistreem International™ Réservoir de stockage
Code produit 13106020
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
30 l
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
13106020 30 l 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 13106020 Fournisseur Fistreem International™ Code fournisseur WSC900.RTB.9
 Article restreint
Expédition estimée: 08-01-2027
Réservoir de stockage de rechange pour le distillateur d’eau ultra-pure Cyclon. Le réservoir de stockage Fistreem International™ contient au maximum 30 L d’eau distillée.
  • Incorpore un robinet à débit rapide et un tube de visualisation permettant de voir le contenu du réservoir.
  • Les ports d’accès au distillat sont montés des deux côtés, ce qui permet de placer le réservoir d’un côté ou de l’autre du distillateur.
  • Pour garantir la plus grande pureté, le réservoir est muni d’un liner en polyéthylène, d’un filtre d’aération et d’un port d’accès pour le nettoyage.
  • Un interrupteur à débit électronique arrête le distillateur lorsque le réservoir est plein
Spécification
Hauteur (métrique) 750 mm
Type Réservoir de stockage
Largeur (métrique) 300 mm
Capacité (métrique) 30 l