Learn More
Buerkle™ Couvercle en PEBD pour récipients de forme ronde
Code produit 10665791 Tous les produits Bürkle Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Conteneur rond de 25 L
Conteneur rond de 30 L
Conteneur rond de 35 L
Conteneur rond de 50 L
Récipient rond de 200 L
Conditionnement:
1 pièce
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (équipement) Conditionnement
10665791 Conteneur rond de 25 L 1 pièce
10230093 Conteneur rond de 30 L 1 pièce
10434245 Conteneur rond de 35 L -
10508462 Conteneur rond de 50 L 1 pièce
10238540 Récipient rond de 200 L 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 10665791 Fournisseur Buerkle™ Code fournisseur 34900251
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    110.00€
    100.37€ / 1 pièces
    Économisez 9.63€
    8% de réduction
Expédition estimée: 01-12-2026
Le couvercle en PEBD Buerkle™ pour récipients de forme ronde est la solution idéale pour couvrir différentes tailles de récipients de forme ronde.
  • PEBD
  • Couvercle pour récipient de forme ronde
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Couvercle
Couleur Transparent
Matériau PEBD
Type de bouchon Couvercle
À utiliser avec (équipement) Conteneur rond de 25 L