Learn More
Thermo Scientific™ Protection pour tubes de stockage
Description
Offrez une protection supplémentaire à vos tubes et flacons de stockage cryogénique si nécessaire grâce aux accessoires de protection pour tubes de stockage Thermo Scientific™. Par exemple, protégez vos échantillons lors du stockage dans de l’azote en phase liquide ou vapeur ou lors de l’expédition d’échantillons. Ces accessoires de stockage cryogénique, tels que les enveloppes de tubes, les manchons et les mini-boîtes, sont conçus pour une manipulation sûre.
- Si vous souhaitez submerger vos cryotubes dans la phase liquide de l’azote, scellez-les d’abord à l’intérieur de la tubulure Nunc™ Cryoflex™ pour empêcher l’azote liquide de s’infiltrer dans le tube. La tubulure CryoFlex™ peut être utilisée pour sertir et thermorétracter une peau de sécurité étanche autour du tube avant l’immersion.
- Nalgene™ CryoSleeves™ glissent sur n’importe quel cryocane Nunc ou Nalgene et empêchent les tubes de tomber du cryocane et de tomber dans le fond du flacon Dewar d’azote liquide. Nalgene™ CryoSleeves™ n’empêchent pas l’infiltration d’azote liquide. Les tubes cryogéniques montés dans la tige doivent d’abord être scellés à l’intérieur de la tubulure CryoFlex™ avant d’appliquer le CryoSleeve™ si une immersion en phase liquide est nécessaire.
- Les miniboîtes Nunc CryoTube™ avec couvercle emboîtant sont idéales pour le stockage de petites quantités d’échantillons et l’expédition.Fabriquées en polystyrène durable et hautement résistant aux chocs pour protéger les échantillons.
Spécification
Spécification
| Description | CryoTube Mini Box, Pour 5 flacons |
| Couleur | Brun clair |
| Matériau | Polystyrène |
| Quantité | 350/Sachet, 350/Carton |
| Type de produit | Boîte de stockage de flacons cryogéniques |