Learn More
Thermo Scientific™ Flacons et bouchons de stockage
Code produit 12428676
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Ambré
Blanc
Blanc, Transparent
Clear, Transparents
Transparent
Taille du bouchon:
13-425
15-425
15 mm
18-400
18 mm
20-400
20 mm
24-400
24 mm
8-425
Quantité:
100
100 bouchons
100 septa
100 tubes
200
200 (flacons et bouchons vendus séparément)
200 flacons
Conditionnement:
100 pièces
200 pièces
37 product options available for selection
Product selection table with 37 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Taille du bouchon Quantité Conditionnement
12428676 Blanc, Transparent 15-425 100 septa 100 pièces
12488676 Clear, Transparents 8-425 100 tubes 100 pièces
11971583 Transparent - 100 100 pièces
11905627 Transparent - 200 200 pièces
12005097 Transparent - 200 200 pièces
11508250 Transparent - 200 200 pièces
12438686 Transparent - 200 (flacons et bouchons vendus séparément) 200 pièces
12201182 Transparent - 100 100 pièces
11528250 Ambré - 100 100 pièces
13141673 Ambré - 200 200 pièces
12498676 Ambré - 200 -
11518250 Ambré - 200 200 pièces
12458686 Ambré - 100 100 pièces
11995617 Blanc 15 mm 100 100 pièces
11548250 Blanc 18 mm 100 100 pièces
12438636 Blanc 20 mm 100 bouchons -
12670356 Blanc 24 mm 100 -
12478676 Blanc, Transparent - 100 100 pièces
12418676 Blanc, Transparent 13-425 100 septa 100 pièces
12438676 Blanc, Transparent 18-400 100 septa 100 pièces
12448676 Blanc, Transparent - 100 100 pièces
12458676 Blanc, Transparent - 100 100 pièces
12468676 Blanc, Transparent - 100 100 pièces
11593740 Ambré 24-400 100 tubes 100 pièces
11553740 Ambré 18-400 200 flacons 200 pièces
11533740 Ambré 15-425 200 flacons -
11523740 Ambré 15-425 200 flacons 200 pièces
10445082 Blanc 24 mm 100 100 pièces
10001802 Blanc 20 mm 100 bouchons 100 pièces
10462202 Blanc 18 mm 100 100 pièces
10356592 Blanc 15 mm 100 100 pièces
11583740 Transparent 20-400 100 tubes 100 pièces
11563740 Transparent - 200 200 pièces
11543740 Transparent - 200 -
11513740 Transparent - 200 200 pièces
10296774 Transparent - 200 200 pièces
13121673 Ambré - 100 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 37 options available.
37 options
Code produit 12428676 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur B799515
Des économies importantes pour une meilleure séparation
Utilisez le code promo 27992
Afficher toutes les promotions
En stock
Stockez vos échantillons dans ces flacons afin de supprimer les infiltrations d’ions tout en maintenant un pH cohérent pendant la durée de vie de votre échantillon. Flacons de stockage allant de 2 ml à 40 ml.
Stockez vos échantillons dans ces flacons afin de supprimer les infiltrations d’ions tout en maintenant un pH cohérent pendant la durée de vie de votre échantillon. Les flacons de stockage à vis Thermo Scientific™ National™ et Thermo Scientific™ Chromacol™ sont fabriquées en verre transparent borosilicaté à coefficient de dilatation 33 (Type 1, Classe A) ou en verre ambré 51A (Type 1, Classe B). Flacons de stockage allant de 2 ml à 40 ml.
  • Bouchons de stockage pleins revêtus de PTFE
  • L’utilisation de PTFE sur fond en film / mousse offre une résistance chimique élevée
  • Non autoclavables
Commandez des bouchons et flacons de stockage d’échantillons individuels ou des kits pratiques non assemblés.
Les kits pratiques non assemblés permettent de gagner du temps pendant la préparation des échantillons.
  • Les kits pratiques à bouchon plein contiennent des quantités équivalentes de flacons et de bouchons à vis avec septa pré-assemblé.
  • Les kits pratiques avec opercule contiennent des flacons conditionnés sous film plastique thermorétracté et des bouchons et septa emballés séparément dans des polysacs.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Septa pour bouchon à vis 15-425
Couleur Blanc, Transparent
Matériau PTFE, Silicone
Quantité 100 septa
Épaisseur (métrique) 2,6 mm
Taille du bouchon 15-425
Type de produit Septum Only