Learn More
- Home
- Products
- Flacons
- Flacons d’échantillonnage automatique, inserts et bouchons
- Flacons pour échantillonneur automatique de chromatographie
- Thermo Scientific™ Flacons et bouchons de stockage
Thermo Scientific™ Flacons et bouchons de stockage
Code produit 12438636| Product Code. | Couleur | Taille du bouchon | Quantité | Unit Size |
|---|---|---|---|---|
| 12438636 | Blanc | 20 mm | 100 bouchons | - |
| 12488676 | Clear, Transparents | 8-425 | 100 tubes | 100 pièces |
| 11971583 | Transparent | - | 100 | 100 pièces |
| 11905627 | Transparent | - | 200 | 200 pièces |
| 12005097 | Transparent | - | 200 | 200 pièces |
| 11508250 | Transparent | - | 200 | 200 pièces |
| 12438686 | Transparent | - | 200 (flacons et bouchons vendus séparément) | 200 pièces |
| 12201182 | Transparent | - | 100 | 100 pièces |
| 11528250 | Ambré | - | 100 | 100 pièces |
| 13141673 | Ambré | - | 200 | 200 pièces |
| 12498676 | Ambré | - | 200 | - |
| 11518250 | Ambré | - | 200 | 200 pièces |
| 12458686 | Ambré | - | 100 | 100 pièces |
| 11995617 | Blanc | 15 mm | 100 | 100 pièces |
| 11548250 | Blanc | 18 mm | 100 | 100 pièces |
| 12670356 | Blanc | 24 mm | 100 | - |
| 12478676 | Blanc, Transparent | - | 100 | 100 pièces |
| 12418676 | Blanc, Transparent | 13-425 | 100 septa | 100 pièces |
| 12428676 | Blanc, Transparent | 15-425 | 100 septa | 100 pièces |
| 12438676 | Blanc, Transparent | 18-400 | 100 septa | 100 pièces |
| 12448676 | Blanc, Transparent | - | 100 | 100 pièces |
| 12458676 | Blanc, Transparent | - | 100 | 100 pièces |
| 12468676 | Blanc, Transparent | - | 100 | 100 pièces |
| 11593740 | Ambré | 24-400 | 100 tubes | 100 pièces |
| 11553740 | Ambré | 18-400 | 200 flacons | 200 pièces |
| 11533740 | Ambré | 15-425 | 200 flacons | - |
| 11523740 | Ambré | 15-425 | 200 flacons | 200 pièces |
| 10445082 | Blanc | 24 mm | 100 | 100 pièces |
| 10001802 | Blanc | 20 mm | 100 bouchons | 100 pièces |
| 10462202 | Blanc | 18 mm | 100 | 100 pièces |
| 10356592 | Blanc | 15 mm | 100 | 100 pièces |
| 11583740 | Transparent | 20-400 | 100 tubes | 100 pièces |
| 11563740 | Transparent | - | 200 | 200 pièces |
| 11543740 | Transparent | - | 200 | - |
| 11513740 | Transparent | - | 200 | 200 pièces |
| 10296774 | Transparent | - | 200 | 200 pièces |
| 13121673 | Ambré | - | 100 | 100 pièces |
Utilisez le code promo 27993
Connectez-vous pour voir le stock disponible
MEILLEUR PRIX promo! Utilisez le code promo "27993" pour bénéficier de cette offre.
Description
Stockez vos échantillons dans ces flacons afin de supprimer les infiltrations d’ions tout en maintenant un pH cohérent pendant la durée de vie de votre échantillon. Les flacons de stockage à vis Thermo Scientific™ National™ et Thermo Scientific™ Chromacol™ sont fabriquées en verre transparent borosilicaté à coefficient de dilatation 33 (Type 1, Classe A) ou en verre ambré 51A (Type 1, Classe B). Flacons de stockage allant de 2 ml à 40 ml.
- Bouchons de stockage pleins revêtus de PTFE
- L’utilisation de PTFE sur fond en film / mousse offre une résistance chimique élevée
- Non autoclavables
Les kits pratiques non assemblés permettent de gagner du temps pendant la préparation des échantillons.
- Les kits pratiques à bouchon plein contiennent des quantités équivalentes de flacons et de bouchons à vis avec septa pré-assemblé.
- Les kits pratiques avec opercule contiennent des flacons conditionnés sous film plastique thermorétracté et des bouchons et septa emballés séparément dans des polysacs.
Specifications
Specifications
| Couleur de bouchon | Blanc |
| Description | Bouchon à vis 20-400 |
| Couleur | Blanc |
| Matériau | Mousse de polyéthylène, PTFE, Polypropylène |
| Septum | Revêtement en mousse PE / PTFE |
| Matériau du bouchon | Polypropylène |
| Quantité | 100 bouchons |
| Épaisseur (métrique) | 1,3 mm |
| Taille du bouchon | 20 mm |
| Type de produit | Solid Screw Cap |