Learn More
Thermo Scientific™ Logiciel Store de gestion d’images et de bases de données, Enterprise Edition
Code produit 17139625 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 de chaque
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17139625 1 de chaque 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17139625 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur S0100015
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Utilisé pour gérer les images et les données transférées automatiquement depuis un produit à contenu élevé Thermo Scientific™
  • Le logiciel de gestion d’images et de bases de données Thermo Scientific™ Store, Enterprise Edition, est utilisé pour gérer les images et les données transférées automatiquement depuis un instrument à haute densité Thermo Scientific™.
  • Il permet un stockage rapide, hautement évolutif et sécurisé des images et des données avec la possibilité d’effectuer des requêtes.
  • Caractéristiques du logiciel Store de gestion d’images et de bases de données, Enterprise Edition :
  • Transfert automatique d’images et de données — stockage centralisé des données permettant un accès aux données et aux images à partir de plusieurs emplacements
  • Accessibles et liées — les données sont liées de façon transparente à leur image associée
  • Visualisation — visualisez les images et les données liées ensemble et comparez facilement les images
  • Exportation — formats d’exportation intégrés pour des logiciels tels que les programmes Spotfire™, Excel™, De Novo™ Software et GeneData Screener™
  • Le logiciel Store de gestion d’images et de bases de données gère les données et les images sur une base de données SQL™ ou Oracle™.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Gestion des images, gestion des bases de données
À utiliser avec (application) Gestion des données / images
À utiliser avec (équipement) HCA / HCS
Licence Entreprise
Système d’exploitation CellInsight
Quantité 1 de chaque