Learn More
Epredia™ Automate de déshydratation des tissus STP 120 Spin
Code produit 11340710 Tous les produits Epredia Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Comprend:
Comprend un système de ventilation, 2 bains de paraffine et 1 panier de traitement
Comprend un système de ventilation, 3 bains de paraffine et 2 paniers de traitement
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Comprend unitSize
11340710 Comprend un système de ventilation, 2 bains de paraffine et 1 panier de traitement -
12943705 Comprend un système de ventilation, 3 bains de paraffine et 2 paniers de traitement 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 11340710 Fournisseur Epredia™ Code fournisseur 813150
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Traitez des échantillons biologiques, de la fixation chimique à l’infiltration de paraffine, grâce au système de traitement des tissus Epredia™ STP 120 Spin.
Traitez des échantillons biologiques, de la fixation chimique à l’infiltration de paraffine, grâce à l’appareil pour la préparation des tissus Thermo Scientific™ STP 120 Spin. L’appareil pour la préparation des tissus est un système compact de paillasse de type carrousel, dont la conception unique fait appel à une légère force centrifuge programmable pour accroître le brassage vertical normal associé aux dispositifs de traitement à carrousel.
  • Modes de traitement à démarrage immédiat et différé
  • Vitesse de centrifugation programmable de 60 ou 70 tr/min ; il est également possible de programmer l’arrêt de la centrifugation
  • Durée d’immersion programmable dans chaque station (de 1 minute à 99 heures : 59 minutes
  • Capacité du panier de 120 ou 240 cassettes
  • Système de batterie de secours en cas de panne de courant
Performances :
  • Les couvercles des récipients de réactifs et la ventilation améliorée par charbon aident à contrôler les vapeurs de traitement
  • Gère jusqu’à 10 programmes de traitement différents
  • Les paniers de cassettes tournent dans le sens antihoraire et horaire à l’intérieur du récipient pour réactifs afin d’améliorer le traitement
  • Le primage de réactifs est réduit par la centrifugation douce du panier au-dessus du récipient des réactifs
  • Chaque récipient de réactif peut contenir 1,8 L de réactif de traitement
  • Caractéristiques physiques :
  • Exigences d’alimentation électrique : Environ 100-240 V, 50/60 Hz
  • Diamètre : 85 cm (33,5 po)
  • Hauteur : ouverture de 50 cm à 70 cm (ouverture de 19,6 po à 27,5 po)
  • Poids : 70 kg (154 lb)
  • Inclut :
  • Instrument de base
  • Manuel d’utilisation
  • Dix récipients de réactifs et deux bains de paraffine en cas de fonctionnement à un seul panier (capacité de 120 cassettes) ou neuf récipients de réactifs et trois bains de paraffine dans une configuration à deux paniers (capacité de 240 cassettes)
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spécification
    Capacité du panier 120 ou 240 cassettes
    Capacité de réactif 1,8 L
    Comprend Comprend un système de ventilation, 2 bains de paraffine et 1 panier de traitement
    Diamètre (impériale) 33.5 in.
    Diamètre (métrique) 85 cm
    Hauteur (impériale) 19.6 to 27.5 in.
    Hauteur (métrique) de 50 à 70 cm
    Poids (impériale) 154 lb.
    Poids (métrique) 70 kg
    Fréquence 50/60 Hz
    Tension 100/240 V