Learn More
Gosselin™ Récipient stérile assemblé droit avec bouchon à vis rouge
Code produit 15408794
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
40 mL
60 mL
180 mL
Conditionnement:
100 pièces
150 pièces
50 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) unitSize
15408794 40 mL 150 pièces
15418794 60 mL 100 pièces
15428794 180 mL 50 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15408794 Fournisseur Gosselin™ Code fournisseur BTP30C002_CE_IVD
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Récipient droit assemblé en polypropylène avec bouchon à vis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Matériau Polypropylène
Stérilité Stérile
Capacité (métrique) 40 mL
Couleur de bouchon Rouge
Type de bouchon Bouchon à vis avec lèvre intérieure