Learn More
Caframo™ Turbine à pâle droite
GREENER_CHOICE
Code produit 12947116
Change view
Click to view available options
Diamètre (impériale):
1,25 in
Diamètre (métrique):
32 mm
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (impériale) Diamètre (métrique) unitSize
12947116 1,25 in 32 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12947116 Fournisseur Caframo™ Code fournisseur A231
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Turbine à pâle droite en acier inoxydable électropoli à utiliser avec les agitateurs verticaux Caframo™ et Fisherbrand™. Disponible en plusieurs tailles.
  • Pâle et arbre en acier inoxydable 316L
  • Cisaillement élevé avec des caractéristiques de vortex modérées
  • Vortex 5 gallons d’eau à 1 200 tr/min (A131 uniquement)
  • Longueur de l’axe : 400 mm (16 in)
  • Applications : Haute vitesse, Mélange à faible viscosité, Schéma de débit radial
Informations sur la commande
Longueur de l’axe, 16 po (400 mm) ; diamètre de 5/16 po (8 mm).
Spécification
Diamètre (impériale) 1,25 in
Diamètre (impériale) de l’arbre 0,3125 in
Diamètre (métrique) 32 mm
Diamètre (métrique) de l’arbre 8 mm
À utiliser avec (équipement) Caframo Agitateur à hélice
À utiliser avec (application) Vitesse élevée, mélange faiblement visqueux, flux radial
Longueur (impériale) 16 in
Longueur (métrique) 400 mm
Modèle A231
Forme Structuré
Type Turbine
Poids (métrique) 120 g
Matériau Acier inoxydable électropoli (316L)
Poids (impériale) 0,3 lb